3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 58.4 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₈H₈ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11122453
CAS nummer: 1042499-48-8