2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 58.4 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formule: C₈H₈ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568236
CAS nummer: 1053656-91-9