N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 677 EUR
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11118518
CAS nummer: 1036594-37-2