(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300595-1G PC300595-5G
APOSPC300595-1GEA 150 EUR
APOSPC300595-1G APOSPC300595-5G
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703545
CAS nummer: 1086376-57-9