4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 125 EUR
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448326
CAS nummer: 869109-12-6