4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 80.4 EUR
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631896
CAS nummer: 137736-06-2