4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 187 EUR
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₁FO₂
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11190422
CAS nummer: 167091-96-5