2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 187 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆F₃NO
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035943
CAS nummer: 545394-83-0