1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 187 EUR
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505058
CAS nummer: 1215564-15-0