3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G PC300644-5G PC300644-10G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 117 EUR
APOSPC300644-1G APOSPC300644-5G APOSPC300644-10G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311991
CAS nummer: 383907-17-3