4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 191 EUR
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₃
MW: 259.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09042650
CAS nummer: 863675-89-2