1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G PC300676-1G PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA 709 EUR
APOSPC300676-10G APOSPC300676-1G APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027162
CAS nummer: 937604-44-9