Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300687-10G PC300687-1G PC300687-5G
APOSPC300687-10GEA 304 EUR
APOSPC300687-10G APOSPC300687-1G APOSPC300687-5G
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239291
CAS nummer: 35978-33-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable