2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC300693-1G PC300693-10G PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA 219 EUR
APOSPC300693-1G APOSPC300693-10G APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₇F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20037418
CAS nummer: 1372711-01-7