2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 90.6 EUR
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094995
CAS nummer: 503309-11-3