3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 22 EUR
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660166
CAS nummer: 886500-80-7