Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
PC300714-1G PC300714-5G
APOSPC300714-1GEA 127 EUR
APOSPC300714-1G APOSPC300714-5G
Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274771
CAS nummer: 65568-55-0