2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300733-1G PC300733-5G PC300733-10G
APOSPC300733-1GEA 110 EUR
APOSPC300733-1G APOSPC300733-5G APOSPC300733-10G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₈H₈F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01565843
CAS nummer: 402479-94-1