N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Butylamino)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC300792-1G PC300792-250MG PC300792-5G
APOSPC300792-1GEA 233 EUR
APOSPC300792-1G APOSPC300792-250MG APOSPC300792-5G
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11119963
CAS nummer: 1041535-26-5