4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 110 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337.697 g/mol
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774164
CAS nummer: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8 III