2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052283
CAS nummer: 166964-31-4
UN: 1759
ADR: 8,III