4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 55.5 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formule: C₄H₂F₃IN₂
Smeltpunt: 137…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064883
CAS nummer: 866638-72-4