(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 250 EUR
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703547
CAS nummer: 1086376-61-5