Dimethyl dodecafluorosuberate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1370 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formule: C₁₀H₆F₁₂O₄
Kookpunt: 152 °C/60mmHg
Smeltpunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044088
CAS nummer: 2062-20-6