3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 386 EUR
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFO₂
Smeltpunt: 237…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115668
CAS nummer: 409108-13-0