5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 29.2 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.1100 g/mol
Kookpunt: 105.5…106 °C
Smeltpunt: 40…41.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128900
CAS nummer: 112110-07-3