3-(4-Fluorophenyl)propanal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC301205-1G PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA 294 EUR
APOSPC301205-1G APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064186
CAS nummer: 63416-70-6