2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3014-25G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 157 EUR
APOSPC3014-25G APOSPC3014-100G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092929
CAS nummer: 819849-20-2