Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3015M-100G PC3015M-25G
APOSPC3015M-100GEA 417 EUR
APOSPC3015M-100G APOSPC3015M-25G
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dimethyl hexafluoroglutarate
Formule: C₇H₆F₆O₄
Kookpunt: 100 °C/34mmHg
Dichtheid: 1,4856 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155851
CAS nummer: 1513-62-8