4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 51.3 EUR
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formule: C₁₄H₆F₈
Smeltpunt: 148…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000314
CAS nummer: 26475-18-3