Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC3016T-25G
PC3016T-5G
PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA
125
EUR
APOSPC3016T-25G
APOSPC3016T-5G
APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formule:
C₆H₆F₄O₄ Kookpunt: 177…178 °C Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043947 CAS nummer: 356-36-5 |