α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 70.1 EUR
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formule: C₇H₃F₃N₂O₄
Kookpunt: 127…129 °C/9mmHg
Smeltpunt: 47…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007233
CAS nummer: 401-99-0
EINECS: 206-935-2