2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 278 EUR
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₄FN₃O₄
Smeltpunt: 185…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007150
CAS nummer: 367-81-7