2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302000-1G
PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA
125
EUR
APOSPC302000-1G
APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₇F₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04972479 CAS nummer: 886761-76-8 |