2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302002-1G PC302002-5G PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA 73 EUR
APOSPC302002-1G APOSPC302002-5G APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142840
CAS nummer: 862255-56-9