2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302006-1G PC302006-5G
APOSPC302006-1GEA 109 EUR
APOSPC302006-1G APOSPC302006-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660174
CAS nummer: 886501-27-5