(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 106 EUR
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115875
CAS nummer: 886497-57-0