2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302009-1G PC302009-250MG
APOSPC302009-1GEA 723 EUR
APOSPC302009-1G APOSPC302009-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116022
CAS nummer: 886501-77-5