1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302014-25G PC302014-5G PC302014-1G
APOSPC302014-25GEA 192 EUR
APOSPC302014-25G APOSPC302014-5G APOSPC302014-1G
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179335
CAS nummer: 175278-13-4