2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226279
CAS nummer: 6656-72-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III