2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302016-1G PC302016-5G PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302016-1G APOSPC302016-5G APOSPC302016-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519347
CAS nummer: 1092461-02-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III