2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 104 EUR
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660358
CAS nummer: 886761-79-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable