2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302020-1G PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA 104 EUR
APOSPC302020-1G APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660359
CAS nummer: 886761-80-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable