2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 35.1 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Smeltpunt: 30…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409082
CAS nummer: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III