2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302032-1G PC302032-5G PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302032-1G APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205858
CAS nummer: 773133-16-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable