3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.8 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116058
CAS nummer: 881189-65-7