3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 22 EUR
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972703
CAS nummer: 1092460-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III