3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 351 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄ClF₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652412
CAS nummer: 1240257-88-8