3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 103 EUR
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832330
CAS nummer: 1017778-52-7