3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302053-1G PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA 135 EUR
APOSPC302053-1G APOSPC302053-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660207
CAS nummer: 886499-13-4